α-Brom-p-tolylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
159549-10G 159549-50G 159549-5G
SIAL159549-10GEA 95.3 EUR
SIAL159549-10G SIAL159549-50G SIAL159549-5G
α-Brom-p-tolylsäure, Sigma-Aldrich®
α-Brom-p-tolylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molekulargewicht: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 316
Schmelzpunkt: 223…226 °C
MDL Number: MFCD00002567
CAS-Nummer: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II