N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
155195-100G 155195-25G 155195-5G
SIAL155195-100GEA 340 EUR
SIAL155195-100G SIAL155195-25G SIAL155195-5G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molekulargewicht: 257.4 g/mol
Siedepunkt: 145
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34
MDL Number: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN-Nummer: 2924
ADR: 3 II