2,3-Dimethyl-1,3-butadien stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene

Stabilisierung: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 100 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200

145491-10G 145491-50G
SIAL145491-10GEA 106 EUR
SIAL145491-10G SIAL145491-50G
2,3-Dimethyl-1,3-butadien stabilisiert, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-1,3-butadien
Formel: C₆H₁₀
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0.7261 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008595
CAS-Nummer: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03265

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR