4,6-Dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
145378-10G 145378-50G
SIAL145378-10GEA 89.9 EUR
SIAL145378-10G SIAL145378-50G
4,6-Dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Dichte: 1,734 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006109
CAS-Nummer: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III