α-Brom-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
144711-25G
144711-5G
SIAL144711-25GEA
151
EUR
SIAL144711-25G
SIAL144711-5G
α-Brom-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
α-Brom-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Siedepunkt: 152…155 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 72…74 °C |
MDL Number:
MFCD00001794 CAS-Nummer: 22115-41-9 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,II |