2-Amino-5-nitrothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
133507-100G 133507-25G
SIAL133507-100GEA 135 EUR
SIAL133507-100G SIAL133507-25G
2-Amino-5-nitrothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitrothiazole
Formel: C₃H₃N₃O₂S
Schmelzpunkt: 203 °C
MDL Number: MFCD00005326
CAS-Nummer: 121-66-4
EINECS: 204-490-9
Merck Index: 13,00456