tert-Butylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bromoacetic tert-butyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
124230-10G 124230-250G 124230-50G
SIAL124230-10GEA 28.7 EUR
SIAL124230-10G SIAL124230-250G SIAL124230-50G
tert-Butylbromacetat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylbromacetat
Formel: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.338 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000188
CAS-Nummer: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6