1-Brom-4-ethylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Bromophenyl)ethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
111414-10G 111414-50G
SIAL111414-10GEA 63.1 EUR
SIAL111414-10G SIAL111414-50G
1-Brom-4-ethylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-ethylbenzol
Formel: C₈H₉Br
Molekulargewicht: 185.06 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: –43.5 °C
Dichte: 1.34226 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000111
CAS-Nummer: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8