1,6-Bis(dimethylamino)hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
105139-100ML 105139-1L
SIAL105139-100MLEA 143 EUR
SIAL105139-100ML SIAL105139-1L
1,6-Bis(dimethylamino)hexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Bis(dimethylamino)hexan
Formel: C₁₀H₂₄N₂
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,8064 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008339
CAS-Nummer: 111-18-2
EINECS: 203-842-9