N-Methylcyclohexylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
103322-100G 103322-5G
SIAL103322-100GEA 53.3 EUR
SIAL103322-100G SIAL103322-5G
N-Methylcyclohexylamin, Sigma-Aldrich®
N-Methylcyclohexylamin
Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,859 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003832
CAS-Nummer: 100-60-7
EINECS: 202-869-3