1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

04365-50G 04365-5G
SIAL04365-50GEA 334 EUR
SIAL04365-50G SIAL04365-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Formel: C₆H₁₁BF₄N₂
Molekulargewicht: 197.97 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼15 °C
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00216668
CAS-Nummer: 143314-16-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR