EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
03660-100G 03660-1KG
SIAL03660-100GEA 55.9 EUR
SIAL03660-100G SIAL03660-1KG
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 272 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546