Tricin
Lieferant: Roth Carl
6977.1
6977.2
6977.3
ROTH6977.1EA
34.6
EUR
ROTH6977.1
ROTH6977.2
ROTH6977.3
Tricin
Tricin
Formel:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Schmelzpunkt: 187 °C Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004277 CAS-Nummer: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 13,09724 |