2,5-Diphenyloxazol
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
3689.1
3689.2
3689.3
ROTH3689.1EA
0
EUR
ROTH3689.1
ROTH3689.2
ROTH3689.3
2,5-Diphenyloxazol
2,5-Diphenyloxazole
Formel:
C₁₅H₁₁NO Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 70…72 °C Dichte: 1,094 g/cm³ (99 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005306 CAS-Nummer: 92-71-7 EINECS: 202-181-3 |