Orthoperiodsäure
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
3257.1 3257.2
ROTH3257.1EA 87.1 EUR
ROTH3257.1 ROTH3257.2
Orthoperiodsäure
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM