Toluidinblau O
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
0300.1
0300.2
ROTH0300.1EA
25.3
EUR
ROTH0300.1
ROTH0300.2
Toluidinblau O
Toluidinblau O
Formel:
C₁₅H₁₆ClN₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011934 CAS-Nummer: 92-31-9 EINECS: 202-146-2 Merck Index: 12,09658 |