(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
8.22307.0100EA 29.8 EUR
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekulargewicht: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 178
Schmelzpunkt: < –80 °C
Dichte: 1.0543 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005372
CAS-Nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (25 °C)
Flash Point 75 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 282 °C