Isopren stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21258.0100 8.21258.1000
8.21258.0100EA 27.8 EUR
8.21258.0100 8.21258.1000
Isopren stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Isopren
Formel: C₅H₈
Siedepunkt: 34 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –146 °C
Dichte: 0,681 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –48 °C
MDL Number: MFCD00008600
CAS-Nummer: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN-Nummer: 1218
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05220
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.7 g/l (20 °C)
Melting Point -146 °C
Molar Mass 68.12 g/mol
Boiling Point 34 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 605 hPa (20 °C)
Flash Point -54 °C
Refractive Index 1.4217 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 9.7 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C