Phthalaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
8.21027.0050EA 256 EUR
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
Phthalaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 53 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 58 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 83 - 84 °C (1 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material