1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
8.18214.0100EA 77.2 EUR
8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
Formel: C₆H₁₂N₂O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006550
CAS-Nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (57 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 1.6 - 9.3 %(V)
Density 1.064 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 255°C
Synonyms Dimethylpropyleneurea, DMPU
Hill Formula C6H12N2O