1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18204.0025 8.18204.0100
8.18204.0025EA 63.9 EUR
8.18204.0025 8.18204.0100
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Formel: C₆H₁₂N₂Si
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 61 °C
MDL Number: MFCD00005280
CAS-Nummer: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Melting Point -42 °C
Molar Mass 140.25 g/mol
Boiling Point 212 °C (decomposition)
Density 0.95 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 540 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)