1,3-Diethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03520.0250 8.03520.5000 8.03520.0050
8.03520.0250EA 34.3 EUR
8.03520.0250 8.03520.5000 8.03520.0050
1,3-Diethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethyl-2-thioharnstoff
Formel: C₅H₁₂N₂S
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…78 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004925
CAS-Nummer: 105-55-5
EINECS: 203-308-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 38 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 132.22 g/mol
Bulk Density 735 kg/m3
Flash Point 186 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (38 g/l, H2O, 20 °C)