2,2'-(Phenylimino)diethanol zur Synthese
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Phenyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-(Phenylimino)diethanol, N-Phenyldiethanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03257.0100
8.03257.1000
8.03257.0100EA
38.1
EUR
8.03257.0100
8.03257.1000
2,2'-(Phenylimino)diethanol zur Synthese
2,2'-Phenyliminodiethanol
Formel:
(C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂ Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 56…59 °C Dichte: 1.201 g/cm³ (60 °C) Flammpunkt: 200 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002845 CAS-Nummer: 120-07-0 EINECS: 204-368-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 56 - 59 °C |
Molar Mass | 181.23 g/mol |
Boiling Point | 270 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 200 °C |
Density | 1.1 g/cm3 (60 °C) |
pH | 8.2 (3 g/l, H2O, 50 °C) |
Ignition Point | 380 °C DIN 51794 |