Isobutylchlorformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02358.0100
8.02358.0250
8.02358.2500
8.02358.0100EA
60.5
EUR
8.02358.0100
8.02358.0250
8.02358.2500
Isobutylchlorformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isobutylchlorformiat
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molekulargewicht: 136.58 g/mol Siedepunkt: 128.7 Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 30 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000642 CAS-Nummer: 543-27-1 EINECS: 208-840-1 UN-Nummer: 2742 ADR: 6.1 (3, 8) II Merck Index: 13,05156 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 136.58 g/mol |
Boiling Point | 127 - 129 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 30 °C |
Refractive Index | 1.407 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |