EDTA Dikaliumsalz Dihydrat analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04819.0100 1.04819.1000 1.04819.9025
1.04819.0100EA 73.7 EUR
1.04819.0100 1.04819.1000 1.04819.9025
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat analytisches Reagens, Supelco®
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 272 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 272 °C
Molar Mass 404.47 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)