Diethylenglycolmonobutylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
M-Clarity™ quality level = MQ200
579963-1L 579963-18L 579963-4L
SIAL579963-1LEA 43.8 EUR
SIAL579963-1L SIAL579963-18L SIAL579963-4L
Diethylenglycolmonobutylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 230.4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0.954 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002881
CAS-Nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556