1-Brom-3-chlor-4-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
TL00909.250 TL00909.1
MAYBTL00909.250EA 0 EUR
MAYBTL00909.250 MAYBTL00909.1
1-Brom-3-chlor-4-iodbenzol
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
MDL Number: MFCD00079709
CAS-Nummer: 31928-47-9