N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
TL00405DA
TL00405EA
MAYBTL00405DAEA
0
EUR
MAYBTL00405DA
MAYBTL00405EA
N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₈H₈F₃NO |
MDL Number:
MFCD00052332 CAS-Nummer: 41419-59-4 |