1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
TL00223.1 TL00223.10 TL00223EE
MAYBTL00223.1EA 0 EUR
MAYBTL00223.1 MAYBTL00223.10 MAYBTL00223EE
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₃ClFI
MDL Number: MFCD00051774
CAS-Nummer: 101335-11-9