1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 2,4-Difluorophenylthiourea, (2,4-Difluorophenyl)thiourea
SPB06633.1 SPB06633.10 SPB06633.50
MAYBSPB06633.1EA 0 EUR
MAYBSPB06633.1 MAYBSPB06633.10 MAYBSPB06633.50
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165…166 °C
MDL Number: MFCD00041150
CAS-Nummer: 175277-76-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III