1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2,4-Dichlorophenylthiourea, 1-(2,4-Dichlorophenyl)thiourea, N-(2,4-Dichlorophenyl)thiourea

SPB06630.1 SPB06630.10 SPB06630.50
MAYBSPB06630.1EA 0 EUR
MAYBSPB06630.1 MAYBSPB06630.10 MAYBSPB06630.50
1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
MDL Number: MFCD00022161
CAS-Nummer: 6326-14-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR