3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
SEW04383.250 SEW04383.1
MAYBSEW04383.250EA 0 EUR
MAYBSEW04383.250 MAYBSEW04383.1
3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molekulargewicht: 215 g/mol
MDL Number: MFCD00203929
CAS-Nummer: 54773-20-5
EINECS: 259-337-9
UN-Nummer: 2234
ADR: 3 III