Trimethylsulfoxoniumiodid
Lieferant: Thermo Scientific
SB01336.1 SB01336.10 SB01336.50
MAYBSB01336.1EA 0 EUR
MAYBSB01336.1 MAYBSB01336.10 MAYBSB01336.50
Trimethylsulfoxoniumiodid
Trimethylsulphoxonium iodide
Formel: C₃H₉IOS
Schmelzpunkt: 165…175 °C
MDL Number: MFCD00011899
CAS-Nummer: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2