5-Aminoindol
Lieferant: Thermo Scientific
RH00538.1
RH00538.10
MAYBRH00538.1EA
0
EUR
MAYBRH00538.1
MAYBRH00538.10
5-Aminoindol
5-Aminoindol
Formel:
C₈H₈N₂ Siedepunkt: 190 °C (6 mmHg) Schmelzpunkt: 131…134 °C |
MDL Number:
MFCD00005679 CAS-Nummer: 5192-03-0 EINECS: 225-977-2 |