DL-Kampfer
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
NRB04998.250 NRB04998.1
MAYBNRB04998.250EA 0 EUR
MAYBNRB04998.250 MAYBNRB04998.1
DL-Kampfer
DL-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼180 °C
Dichte: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN-Nummer: 2717
ADR: 4.1,III