2-Acetyl-4-bromthiophen
Lieferant: Thermo Scientific
KM10200DA KM10200EA
MAYBKM10200DAEA 0 EUR
MAYBKM10200DA MAYBKM10200EA
2-Acetyl-4-bromthiophen
2-Acetyl-4-bromthiophen
Formel: C₆H₅BrOS
Molekulargewicht: 205.08 g/mol
MDL Number: MFCD01566552
CAS-Nummer: 7209-11-2