1-(3-Brompropoxy)-4-nitrobenzol
Lieferant: Thermo Scientific
GK03637.1
GK03637.10
MAYBGK03637.1EA
0
EUR
MAYBGK03637.1
MAYBGK03637.10
1-(3-Brompropoxy)-4-nitrobenzol
1-(3-Bromopropoxy)-4-nitrobenzene
Formel:
C₉H₁₀BrNO₃ Siedepunkt: 150…151 °C (0,2 mmHg) Schmelzpunkt: 62…63 °C |
CAS-Nummer:
13094-50-3 |