5-Chlor-o-anisidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
BTB09115.1 BTB09115.10 BTB09115.50
MAYBBTB09115.1EA 0 EUR
MAYBBTB09115.1 MAYBBTB09115.10 MAYBBTB09115.50
5-Chlor-o-anisidin
5-Chlor-o-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84 °C
MDL Number: MFCD00007777
CAS-Nummer: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN-Nummer: 2233
ADR: 6.1,III