ω-Brom-4-fluoracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
BTB05530.1
BTB05530.10
BTB05530.50
MAYBBTB05530.1EA
0
EUR
MAYBBTB05530.1
MAYBBTB05530.10
MAYBBTB05530.50
ω-Brom-4-fluoracetophenon
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Siedepunkt: 82 °C (0.4 mmHg) Schmelzpunkt: 49 °C |
MDL Number:
MFCD00040830 CAS-Nummer: 403-29-2 EINECS: 206-955-1 |