Natriumdesoxycholat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
264103-25 264103-5
264103-25EA 682 EUR
264103-25 264103-5
Natriumdesoxycholat, Millipore®
Natriumdesoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Molekulargewicht: 414.56 g/mol
Schmelzpunkt: 357…365 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064139
CAS-Nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7