Natriumdesoxycholat
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
Synonyme:
Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
A1531.0100
A1531.1000
A1531.0100EA
138
EUR
A1531.0100
A1531.1000
Natriumdesoxycholat
Natriumdesoxycholat
Formel:
C₂₄H₃₉NaO₄ Molekulargewicht: 414.56 g/mol Schmelzpunkt: 357…365 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064139 CAS-Nummer: 302-95-4 EINECS: 206-132-7 |