Tricin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
A1085.0250EA 168 EUR
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
Tricin
Tricin
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Schmelzpunkt: 187 °C
Dichte: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724