2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
L20144.06
L20144.03
L20144.06EA
61.1
EUR
L20144.06
L20144.03
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol ≥98%
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
Purity: 98+%
CAS No.: 202865-73-4
Molecular Formula: C6H3BrFI
Formula Weight: 300.90
Flash Point:
Formel:
C₆H₃BrFI Molekulargewicht: 300.9 g/mol Siedepunkt: 224…225 °C Dichte: 1.33 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142868 CAS-Nummer: 202865-73-4 |