3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19447.03 L19447.MD
L19447.03EA 170 EUR
L19447.03 L19447.MD
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin ≥97%
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin
Purity: 97% CAS No.: 20857-47-0 Molecular Formula: C7H3F6N Formula Weight: 215.10 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1684576 MDL No.: MFCD00128904
Formel: C₇H₃F₆N
Siedepunkt: 117…118 °C
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128904
CAS-Nummer: 20857-47-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II