2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L19443.MC
L19443.ME
L19443.MCEA
53.4
EUR
L19443.MC
L19443.ME
2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 34486-24-3
Molecular Formula: C6H5F3N2
Formula Weight: 162.11
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 473259
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03093868
Formel:
C₆H₅F₃N₂ Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093868 CAS-Nummer: 34486-24-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |