3-(Dimethylamino)benzoylchlorid Hydrochlorid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L18433.06
L18433.03
L18433.06EA
292
EUR
L18433.06
L18433.03
3-(Dimethylamino)benzoylchlorid Hydrochlorid tech. 90%, technische Qualität
3-(Dimethylamino)benzoylchlorid Hydrochlorid
Purity: 90%
CAS No.: 117500-61-5
Molecular Formula: C9H10ClNO.HCl
Formula Weight: 220.10
Melting Point: 131-133°
Beilstein Reference: 2803337
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02094023
Formel:
C₉H₁₁Cl₂NO Schmelzpunkt: 131…133 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19442144 CAS-Nummer: 117500-61-5 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |