3-Iodbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Iodophenyl)methanamine
L17801.03
L17801.06
L17801.03EA
123
EUR
L17801.03
L17801.06
3-Iodbenzylamin 97%
3-Iodbenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 696-40-2
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Flash Point:
Formel:
C₇H₈IN Siedepunkt: 132 °C (8 mmHg) Dichte: 1.748 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192227 CAS-Nummer: 696-40-2 ADR: 8,II |