4-Iodbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L17450.06
L17450.03
AB172515.0001
L17450.06EA
385
EUR
L17450.06
L17450.03
ABCRAB172515.0001
4-Iodbenzylamin 97%
4-Iodbenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 39959-59-6
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Melting Point: 46-48°
Boiling Point: 113-115°/4mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00047933
Formel:
C₇H₈IN Siedepunkt: 113…115 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 46…48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047933 CAS-Nummer: 39959-59-6 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...