3-(4-Fluorphenyl)propionsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L17008.03
L17008.06
L17008.03EA
54.8
EUR
L17008.03
L17008.06
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure ≥97%
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Purity: 97%
CAS No.: 459-31-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1869084
Formel:
C₉H₉FO₂ Schmelzpunkt: 88…92 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060327 CAS-Nummer: 459-31-4 |