3-(Hydroxymethyl)indol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
L15762.03 L15762.06
L15762.03EA 27.5 EUR
L15762.03 L15762.06
3-(Hydroxymethyl)indol ≥97%
3-(Hydroxymethyl)indole
Purity: 97% CAS No.: 700-06-1 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 121323
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005632
CAS-Nummer: 700-06-1
EINECS: 211-836-2